SVLP01300
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 5,0 μm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diâmetro
13 mm
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
160 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
70 % porosity
capacidade
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Aplicação
- Clarifying filtration of biological solutions
- Particle monitoring
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13