VVLP02500
Filtro de membrana Durapore®, 0,1 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,1 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate
0.15 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥5.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Filtração laboratorial geral
- Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
- Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3