SLVVR33RS
Filtro de seringa PVDF Millex™
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-VV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,1 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
descrição
Female Luer-Lok/Male Luer slip
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex™
prazo de validade
3 yr
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 50
fabricante/nome comercial
Millex™ SLVVR33RS
Parâmetros
≥25 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
volume
100 mL
cor
yellow
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
ponto de bolha
≥73 psi, water
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- adaptados para diversas aplicações com base no tipo de membrana, armação e classificação de validação
- Unidades de filtro especializadas para proteger transdutores de hemodiálise contra sangue e umidade, bem como proteção de linhas de vácuo
- Membranas com baixo teor de extraíveis e baixa absorção para minimizar as perdas de amostras
- Taxas de vazão mais rápidas e pressões operacionais mais altas para atender às necessidades de alto desempenho
Esterilização de soluções aquosas, solventes e gases orgânicos, filtração de proteínas de alto valor ou componentes de molécula pequena
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtragem
- Aplicação: Filtração estéril
- Uso pretendido: Esterilização de pequenos volumes de soluções aquosas
- Instruções de uso: Consulte a seção Instruções de uso do guia do usuário do filtro de seringa Millex™
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.