WHA68091002
Whatman® Anotop® 10 syringe filter
0.02 μm, 50/pk
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z747637, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
alumina based membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 6809-1002
Whatman Article No. 28420385 (US reference)
Diâmetro
10 mm
volume
≤10 mL
tamanho de poro
0.02 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Aluminum-based inorganic Anopore membrane available in three pore sizes
- Effective with most organic solvents and aqueous samples
- Low hold-up volume (< 20 µl for Anotop 10) for maximum sample recovery
- Low protein binding filter minimizes protein loss
- Capillary pore structure with narrow pore-size distribution
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)