WHA68093002
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
diam. 10 mm, pore size 0.02 μm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z747696, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
alumina based membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
glass microfiber prefilter
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 6809-3002
Whatman Article No. 28420398 (US reference)
Diâmetro
10 mm
volume
≤10 mL
tamanho de poro
0.02 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Aplicação
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Características e benefícios
- Capillary pore structure for well-defined particle filtration
- Low protein binding filter for applications requiring high protein recovery
- Integrated glass microfiber prefilter for filtering larger volumes of difficult-to-filter samples
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)