WHA68093122
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
diam. 10 mm, pore size 0.2 μm, sterile, glass microfiber prefilter, pack of 50
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z747734, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
alumina based membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
Características
glass microfiber prefilter
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 6809-3122
Whatman Article No. 28420403 (US reference)
Diâmetro
10 mm
volume
≤10 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Aplicação
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Características e benefícios
- Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
- Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
- Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)