Documentos
VCTP01300
Millipore
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,1 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
matriz
Isopore
tamanho de poro
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
ponto de bolha
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: VCTP
Aplicação
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Atenção
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13