GTTP02500
Filtro de membrana Isopore
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
cor
white
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
ponto de bolha
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Características e benefícios:
•A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
•As membranas Isopore não coram, resultando em pouca interferência do fundo
•Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e reduz o tempo de análise da amostra
•Material translúcido que não requer limpeza para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Aplicações:
monitoramento do ar, microscopia epifluorescente, ensaios de quimiotaxi
Aplicação
- Quimiotaxia
- Bioensaios
- Citologia
- Monitoramento de ar
- Análise por SEM
- Testes de esterilidade
- Análise de microplásticos
- Água de grau para análise de microplásticos
Atenção