Documentos Principais
TMTP02500
Millipore
Filtro de membrana Isopore
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
550 mL/min-cm2 water flow rate (typical flow rate at 10 psi)
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
20 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Isopore é um filtro de tela de policarbonato entalhado, recomendada para todas as análises nas quais a amostra é observada na superfície da membrana. A membrana Isopore oferece vantagens distintas para a análise de contaminantes do ar e outras partículas usando microscopia óptica ou eletrônica. A membrana Isopore é composta por um filme de policarbonato que tem uma superfície lisa, tipo vidro, para uma observação mais clara da amostra. O processo exclusivo de fabricação das membranas garante um diâmetro preciso e tamanho consistente dos poros para separação precisa de amostras com base no tamanho. Filtros com pesos equivalentes, em geral, não são necessários em virtude dos pesos baixos e constantes do alcatrão e das cinzas.
Características e benefícios:
•A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
•As membranas Isopore não coram, resultando em pouca interferência do fundo
•Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e reduz o tempo de análise da amostra
•Material translúcido que não requer limpeza para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Aplicações:
monitoramento do ar, microscopia epifluorescente, ensaios de quimiotaxia
Código do filtro: TMTP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Parasitologia
  • Quimiotaxia
  • Bioensaios
  • Citologia
  • Monitoramento de ar
  • Análise de microplásticos
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13