Documentos Principais
STREAMTUB
Millipore
Mangueira de silicone
silicon tube, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
silicon tube
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Stream®
Comprimento
5 m
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A mangueira de silicone é projetada para ser usada com todos os sistemas de filtração como um tubo de drenagem externo. O tubo é usado para conectar a bomba EZ-Stream® ao coletor ou aparelho de filtração, e a mangueira de descarte é colocada para drenar. A mangueira é autoclavável, possui 5 m de comprimento e tem um diâmetro interno de 9,5 mm.
Aplicação
A mangueira de silicone é projetada para ser usada com todos os sistemas de filtração por membrana como um tubo de drenagem externo para análise microbiana geral de cerveja, água engarrafada, cidra, refrigerantes, isotônicos, vinho, laticínios e análise ambiental.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The EZ-Stream® vacuum filtration pump is designed for microbiology analysis and to discard unwanted filtered liquid directly in the waste