Key Documents
SYMBTBG01
Millipore
Tubulação de drenagem de silicone 
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
Sinônimo(s):
Mangueira
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Compact Pump
for use with Steritest® Equinox Isofit Pump
for use with Steritest® Equinox Pump
for use with Steritest® Integral Pump
standard for VHP
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O tubo de drenagem de silicone é um acessório para as bombas STERITEST® Symbio. Uma extremidade da tubulação de drenagem é conectada à bandeja de drenagem da bomba e a outra extremidade é colocada diretamente no recipiente de resíduos ou no dreno do painel isolante (dependendo da versão da bomba). Ele é autoclavável (121 °C por 30 minutos ou 134 °C por 10 minutos).
Aplicação
A tubulação de drenagem de silicone é um acessório para as bombas STERITEST® Symbio e é usada para o descarte de líquidos.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany