Key Documents
5.71200
Millipore
Silicone tubing for pump Ø 6,4 mm
for use with Dilucult, pkg of 6 tubes (Tygon)
Sinônimo(s):
Dilutor Tubing, Hose, Tygon Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Materiais
silicone tubing
embalagem
pkg of 6 tubes (Tygon)
fabricante/nome comercial
DiluCult
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Dilucult
Descrição geral
Set of 6 Tygon tubings for pump part (20 cm).inner ø 6.4 mm
Aplicação
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Informações legais
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany