Documentos Principais
5.31401
Millipore
Silicone tubing Ø 6,4 mm
for use with Dilucult, pkg of 5 tubes
Sinônimo(s):
Dilutor Tubing, Hose
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Materiais
silicone tubing
embalagem
pkg of 5 tubes
fabricante/nome comercial
DiluCult
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Dilucult
Descrição geral
Set of 5 dispensing tubings (silicone tubings + tygon tubings + straight connectors) - inner ø 6.4 mm
Aplicação
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Informações legais
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany