EZFITMAKIT
Kit para manutenção do coletor EZ-Fit®
Including lubricant and brush, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit de manutenção do coletor EZ-Fit® ajuda a limpar e descontaminar o coletor EZ-Fit® regularmente, dependendo do cronograma de uso e do tipo de amostras filtradas. O kit contém lenços não tecidos para limpar o cabeçote de filtração, a válvula, o botão da válvula e o anel de vedação do tipo O-ring, usando os agentes de limpeza recomendados. Uma pequena escova dedicada fornecida no kit é usada para limpar o pequeno canal no suporte do cabeçote de filtração, e uma escova maior é usada para limpar a estrutura da válvula. O kit também é fornecido com lubrificante, para lubrificar os anéis de vedação do tipo O-ring.
Aplicação
O coletor de filtração EZ-Fit® é usado para filtrações laboratoriais universais e o kit de manutenção ajuda a limpar e descontaminar o coletor EZ-Fit® regularmente.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany