Documentos Principais
EZFITSAM3
Millipore
Coletor de filtração EZ-Fit®
3-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, stainless steel
Sinônimo(s):
Coletor EZ-Fit®, Base do coletor, Base do coletor de filtração, Cabeçote do coletor, Coletor EZ-Fit® para bomba a vácuo EZ-Stream®, aplicação de alto rendimento
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
3-place manifold
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A base do coletor de filtração EZ-Fit® com 3 posições foi especificamente projetada para realizar a filtração laboratorial de amostras. A estrutura do coletor de filtração elimina todas as fontes de contaminação ao longo do uso repetido, pois cada peça da base do coletor é passível de limpeza e autoclavagem.
A base do coletor de filtração EZ-Fit® pode acomodar três cabeçotes de filtração ao mesmo tempo, o que significa que três amostras podem ser testadas de uma só vez e o design ergonômico viabiliza a operação sob capela de fluxo laminar, além de economizar espaço na bancada do laboratório.
O sistema de válvula de 2 vias do coletor de filtração impede que o usuário encoste acidentalmente no cabeçote de filtração durante a abertura ou o fechamento da válvula.
Aplicação
A base do coletor de filtração EZ-Fit® com 3 posições é usada para realizar a filtração laboratorial de rotina de amostras. Amostras líquidas de matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados do setor de alimentos e bebidas podem ser testadas usando o equipamento.
Características e benefícios
As características e benefícios a seguir estão associadas à base do coletor de filtração EZ-Fit®:
  • Cabeçotes de filtração diferentes servem tanto em dispositivos de filtração reutilizáveis quanto descartáveis.
  • Todos os componentes podem ser removidos para uma limpeza mais profunda.
  • Peças autoclaváveis.
  • Conexões de encaixe rápido para a mangueira de vácuo.
  • A sua baixa estatura possibilita o uso dentro de capelas de fluxo laminar.
Embalagem
EZFITBASE3 x1
EZFITMHTA3 x1
Nota de análise
A base do coletor de filtração EZ-Fit® com 3 posições pode filtrar 3 amostras de teste ao mesmo tempo.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configurado para