EZFITEXTE3
EZ-Fit® Manifold Filtration Head Extension
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Sinônimo(s):
EZ-Fit® Filtration Manifold Accessory, EZ-Fit® Manifold
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 3 units
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Informações legais
configurado para
Artigos
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.