Documentos Principais
EFHAW250
Millipore
Unidade de filtração EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Single packaging (EFHAW250I), pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinônimo(s):
Unidade de filtração EZ-Fit® com almofada absorvente, Dispositivo de filtração por membrana feito de membrana mista de ésteres de celulose reticulada para teste de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nível de qualidade
Agency
ISO 7004
descrição
General microbiological analysis
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B)
pkg of Single packaging (EFHAW250I)
capacidade
250 mL
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
250 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
adequação
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtração EZ-FIT® é um dispositivo de filtração estéril e de uso único manufaturado com membrana de ésteres mistos de celulose (MCE) branca e reticulada e uma base azul integrando uma almofada de apoio de celulose. Ela fornece uma forma segura e rápida de realizar a filtração por membrana, evitando a exposição aos riscos da análise microbiológica.
As unidades de filtração são classificadas por feixe eletrônico, uma tampa ventilada cobre a amostra durante a filtração, e uma borda de 360 graus impede que a pinça toque acidentalmente na área de filtração da membrana durante a transferência da membrana, para proteger as amostras contra contaminação, garantindo resultados confiáveis de enumeração microbiana.
O recurso EZ-FIT® Azure torna a unidade de filtragem EZ-FIT® ainda mais ergonômica e conveniente com funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados, para um enchimento fácil a partir de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto de funil também impede vazamentos ou que a amostra contorne a membrana.
A unidade azul fornece a flexibilidade adicional de transferência da membrana para uma placa de ágar ou conversão do dispositivo em uma placa de Petri com adição de meios líquidos, após a filtração.
As unidades de filtração estão em conformidade com as normas internacionais e minimizam o resíduo da amostra. As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço de trabalho. Esse dispositivo descartável foi projetado para ser encaixado no coletor EZ-FIT®, que conta com cabeçotes de filtração EZ-FIT® específicos.
Aplicação
As unidades de filtração EZ-FIT® são usadas em análise microbiológica e testes de biocarga de amostras líquidas, como amostras em processo e do produto final em bebidas, produtos farmacêuticos e água. Esses produtos também são usados no CQ industrial e monitoramento da água.
Embalagem
EFHAW250I: Embalagem individual (48 unidades/embalagem)
EFHAW250B: Embalagem a granel com bolsa protetora (48 unidades/embalagem)
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Conteúdo relacionado
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.