MMHAWG124
Unidade de filtração Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL
Sinônimo(s):
Dispositivo de filtração por membrana estéril feito de membrana de ésteres de celulose mista reticulada para teste de biocarga
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Nível de qualidade
Agency
EP, USP, JP
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 24
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
diâmetro do filtro
49 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® System
Categorias relacionadas
Descrição geral
MILLIFLEX PROTACT® protege suas amostras contra contaminação secundária e torna o contato membrana-ágar ideal, fornecendo os resultados mais confiáveis. O recurso de filtro de membrana vedado patenteado evita o fenômeno de derivação frequentemente encontrado em outros sistemas de filtragem, garantindo uma leitura robusta.
O recurso MILLIFLEX AZURE® combina funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um preenchimento fácil de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto da unidade de filtração impede qualquer vazamento ou derivação da amostra da membrana para garantir que o volume de amostra correto seja filtrado.
O recurso MILLIFLEX® RACK&STACK também inclui uma tampa travada para transporte e incubação seguros.