Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
MMHABG124
Millipore
Unidade de filtração Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL
Sinônimo(s):
Dispositivo de filtração por membrana estéril feito de membrana de ésteres de celulose mista reticulada para teste de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
Nível de qualidade
Agency
EP, USP, JP
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 24
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
diâmetro do filtro
49 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® System
Categorias relacionadas
Descrição geral
O funil MILLIFLEX OASIS® de 100 mL é uma unidade de filtração esterilizada, pronta para uso, que combina um funil e um filtro de membrana gradeada em um único dispositivo, que oferece uma solução completa para teste de biocarga. A unidade de filtro é feita de copolímero de estireno butadieno, e a membrana é feita de ésteres mistos de celulose com tamanho de poro de 0,45 μm, preta quadriculada com 49 mm de diâmetro. O filtro de membrana MILLIFLEX OASIS® possui quase o dobro da área de superfície das membranas padrão, possibilitando uma filtração mais rápida, e o funil pode ser facilmente desconectado da membrana, sem o uso de nenhuma ferramenta. O formato convexo do filtro de membrana após a filtração demonstra sua integridade e impede que bolhas de ar fiquem presas quando colocadas no meio de cultura. O recurso
MILLIFLEX PROTACT® protege suas amostras contra contaminação secundária e torna o contato membrana-ágar ideal, fornecendo os resultados mais confiáveis. O recurso de filtro de membrana vedado patenteado evita o fenômeno de derivação frequentemente encontrado em outros sistemas de filtragem, garantindo uma leitura robusta.
O recurso MILLIFLEX AZURE® combina funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um preenchimento fácil de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto da unidade de filtração impede qualquer vazamento ou derivação da amostra da membrana para garantir que o volume de amostra correto seja filtrado.
O recurso MILLIFLEX® RACK&STACK também inclui uma tampa travada para transporte e incubação seguros.
Aplicação
O funil MILLIFLEX OASIS® de 100 ml tem aplicação em testes de biocarga, monitoramento de água e análise microbiológica geral de cerveja e água engarrafada. Eles são amplamente utilizados nos setores farmacêutico e cosmético
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13