Documentos Principais
MMSANSYFU
Millipore
kit de higienização da vazão do MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 24 ea
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® pumps
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os consumíveis MILLIFLEX OASIS® para o kit de higienização da vazão interna possibilitam higienizar toda a bomba de uma só vez. Os componentes do kit incluem um conjunto de funil de higienização e uma seringa. Este kit de higienização é um sistema que opera de modo autônomo para limpar eficientemente o interior da bomba MILLIFLEX OASIS®.
Aplicação
Os consumíveis MILLIFLEX OASIS® para o kit de higienização da vazão interna possibilitam a higienização completa e tem aplicação em testes de biocarga eficientes.
Informações legais
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany