MMSMCTS48
Placa de meio de cultura Milliflex Oasis®
Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora
Sinônimo(s):
Green coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system, MILLIFLEX OASIS® Tryptic Soy Media Plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
complies with EP
complies with JP
complies with USP
esterilidade
sterile
forma
plate (Pre-poured agar)
prazo de validade
12 mo.
embalagem
pk of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with MILLIFLEX OASIS® system
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Aplicação
forma física
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Our complete range of ISO certified long-life solid media cassettes, ready-to-use with the Milliflex Oasis® system for bioburden testing