Documentos Principais
1.46783
Millipore
Ágar tríptico de soja
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso, TSA, ágar de digerido de caseína-soja, placa de contato ICRplus
About This Item
Código UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
descrição
ICR plus with lockable lid
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate
Características
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
embalagem
triple packed of 10 plates
diâmetro da placa
55 mm
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Descrição geral
O ágar tríptico de soja por contato + LTHThio ICR+ por contato foi projetado para a determinação da contagem total de microrganismos aeróbios e anaeróbios em superfícies secas e higienizadas e em pessoal em salas limpas e isoladores. Ele é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. A formulação do meio digerido de caseína-soja contém uma combinação das peptonas de caseína e soja, que fornecem nitrogênio orgânico, principalmente aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O meio é suplementado com neutralizadores como, lecitina, Tween®, histidina, tiossulfato de sódio e piruvato para inativar possíveis resíduos de desinfetantes. Além disso, uma tampa que pode ser travada acompanha as placas ICRplus (plus ou “+”) para transporte seguro após a amostragem, sem o risco de perder a tampa, bem como para incubação aeróbia (posição “CLOSED”´ [fechada]) e para incubação anaeróbia/microaerofílica na posição “VENT”.
Aplicação
O ágar tríptico de soja (TSA, ágar digerido de caseína-soja) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. O meio tem aplicação no monitoramento ambiental, determinando a contagem total de microrganismos aeróbios e anaeróbios em superfícies secas e higienizadas, e de pessoal em isoladores e salas limpas.
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2