1.46231
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, Soybean Casein Digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
condição de armazenamento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
diâmetro da placa
55 mm
cor
clear light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2