146798
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Sodium Thiosulfate, Lecithin, Penase, Histidine, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR contact plus plate, Tryptic Soy Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate (ready-to-use; safety lock)
Características
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Penase
Sodium Thiosulfate
Tween®
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
diâmetro da placa
55 mm
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2