146799
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Tween®, Lecithin, Penase, Thiosulfate, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, TSA w. Penase LTHThio sedi. ICR 30 ml, Tryptic Soy Agar with Lecithin, Tween, Histidin, Thiosulfate and Penase
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween®
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
cor
light yellow
faixa de pH
7.1-7.5
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2