Documentos Principais
146800
Millipore
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Penase, Tween, Thiosulfate, Histidine, Lecithin, ICR plus with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
TSA, TSA c/ Penase LTHThio sedi. ICR+ 30 ml, Ágar CASO, Ágar de soja tríptico com lecitina, tween, histidina, tiossulfato e penicilinase, ágar digestivo de soja e caseína
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea 1468000120
box of 20 ea 1468000020
técnica(s)
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
cor
light yellow
faixa de pH
7.1-7.5
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Descrição geral
Ágar tríptico de soja + penase (penicilinase) + LTHThio sedi. O ICRplus em placas de sedimentação de 90 mm (traváveis) destina-se à determinação da contagem total de microrganismos aeróbios no ar por monitoramento de ar ativo ou passivo, bem como impressões digitais de pessoal em isoladores e salas limpas. Ele é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. A formulação do meio digerido de caseína-soja contém uma combinação das peptonas de caseína e soja fornecendo nitrogênio orgânico, principalmente aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico e o meio é suplementado com piruvato para proporcionar neutralização eficiente dos resíduos de peróxido de hidrogênio. Lecitina, polissorbato 80 (Tween®), histidina e tiossulfato de sódio são neutralizantes para inativar desinfetantes contendo agentes ativos, como álcool (etanol 70% ou álcool isopropílico), aldeído, cloretos, dicloroisocianurato, glicoprotamina, ácido peracético, fenóis, compostos de amônio quartenário e biguanidas. O meio também é suplementado com penicilinase (≥ 1000 UI/litro) para neutralizar resíduos de penicilinas, como benzilpenicilina, ampicilina, amoxicilina, carbenicilina e meticilina. Além disso, o modelo de placa (plus ou “+”) é fornecido com uma tampa que pode ser travada para transporte seguro após amostragem, sem o risco de perder a tampa. Para incubação aeróbia, as placas devem ser travadas na posição “CLOSED” (FECHADA) e, para incubação anaeróbia ou microaerofílica, na posição “VENT”.
Aplicação
O ágar tríptico de soja (TSA, ágar digerido de caseína-soja) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. O meio tem aplicação no monitoramento ambiental pela determinação da contagem total de microrganismos aeróbios no ar pelo monitoramento de ar ativo ou passivo, bem como impressões digitais de pessoal em isoladores e salas limpas.
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2