Merck
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Products
Categoria de produto
Marca
Agência
Composição química
Diâmetro (mm)
Nível de qualidade
Aplicação
Material da placa
Adequação do microrganismo
Tamanho do pacote
Esterilidade
Método de esterilização
Showing 1-13 of 13