1.46195
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Tween®, Lecithin, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin and Tween®, Soybean Casein Digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
forma
plate
Características
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween®
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
diâmetro da placa
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators