Documentos Principais
1.46684
Millipore
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
TSA, ágar digerido de caseína-soja
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween®
diâmetro da placa
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ágar tríptico de soja + LT – ICR+ em placas de sedimentação de 90 mm (traváveis) destina-se à determinação da contagem total de microrganismos aeróbios no ar por monitoramento de ar ativo ou passivo, bem como impressões digitais de pessoal em isoladores e salas limpas para teste de esterilidade. Ele é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. A formulação do meio digerido de caseína-soja contém uma combinação das peptonas de caseína e soja, que fornecem nitrogênio orgânico, principalmente aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico e o meio é suplementado com piruvato para proporcionar uma neutralização eficiente dos resíduos de peróxido de hidrogênio. Lecitina e polissorbato 80 (Tween®) são neutralizantes para neutralizar os desinfetantes que contêm agentes ativos, como álcool (etanol 70% ou álcool isopropílico), dicloroisocianurato, glicoprotamina, ácido peracético, biguanidas e compostos de amônio quartenário. Além disso, o modelo de placa (plus ou “+”) é fornecido com uma tampa que pode ser travada para transporte seguro após amostragem, sem o risco de perder a tampa. Para incubação aeróbia, as placas devem ser travadas na posição “CLOSED” (FECHADA) (gire a tampa no sentido horário) e, para incubação anaeróbia ou microaerofílica, na posição “VENT” (gire a tampa no sentido anti-horário).
Aplicação
O ágar tríptico de soja (TSA, ágar digerido de caseína-soja) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. O meio tem aplicação no monitoramento ambiental pela determinação da contagem total de microrganismos aeróbios no ar pelo monitoramento de ar ativo ou passivo, bem como impressões digitais de pessoal em isoladores e salas limpas.
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2