1.46785
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
IsoBag®, Tween®, Lecithin, DPTE Beta Bag with 190 mm beta-port, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, single packed of, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle Plus, TSA, Soybean Casein Digest Agar, Isolator Settle plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate
Características
rapid transfer port
composição
Lecithin
Tween®
fabricante/nome comercial
IsoBag®
embalagem
single packed of
diâmetro da placa
90 mm
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
adequação
bacteria
molds
yeasts
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2