1.46697
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Neutralizer A, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
CASO agar, Casein Soybean Digest Agar with neutralizer, TSA, TSA with Neutralizer A
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
forma
plate (ready-to-use; with safety lock)
Características
ready-to-use
composição
Neutralizer A
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
condição de armazenamento
protect from light (Tightly closed. Dry)
diâmetro da placa
55 mm
cor
yellow to yellow-orange
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
fungi
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators