1.46784
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
IsoBag®, Lecithin, Tween®, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, DPTE Beta Bag with 190 mm alpha-port, sterile; irradiated, single packed of 10 × 10 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact, Isolator contact plate, Soybean Casein Digest Agar, TSA
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Materiais
polystyrene plate
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate
Características
rapid transfer port
ready-to-use
DPTE Beta Bag with 190 mm alpha-port
composição
Lecithin
Tween®
embalagem
single packed of 10 × 10 plates
fabricante/nome comercial
IsoBag®
condição de armazenamento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
diâmetro da placa
55 mm
cor
light yellow
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
adequação
bacteria
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2