1.46529
ICR-Swab
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
Sinônimo(s):
Soybean-Casein Digest Medium with Neutralizers, Tryptic Soy Broth with Neutralizers, TSA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
liquid
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 100 units
pH
7.3 ( in H2O)
7.3 (20 °C in H2O)
aplicação(ões)
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
The ICR-Swab is a swab system for environmental monitoring of dry surfaces, such as filling needles, equipment recesses, uneven surfaces and tubing in clean rooms and isolators.
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators