Documentos Principais
WHAWB100035
Swabs Qiagen® para coleta de amostras bucais e de saliva
Omni Swab, sterile, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
OmniSwab, esterilizado (100)
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Qiagen WB100035
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
adequação
bacteria
Descrição geral
Swabs de coleta estéreis com cabeça ejetável em forma de pincel usados para amostras bucais e de saliva e extração conveniente de DNA.
Características e benefícios
  • Os Omni Swabs são fabricados com um material absorvente que aumenta a concentração de células bucais para proporcionar resultados de alta qualidade.
  • Compatível com a química de amplificação STR padrão.
  • Os swabs de coleta OmniSwab são embalados individualmente em um ambiente de sala limpa e esterilizados por irradiação gama.
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa
Informações legais
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Swab Rack
Millipore
1.46530
Swab Rack
Swabs and SwabChecks Yeast & Mold Swab Kit
Z699403
Swabs and SwabChecks