Documentos Principais
1.46720
Millipore
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
solid
Características
ready-to-use
composição
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
embalagem
single packed of
técnica(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
diâmetro da placa
55 mm
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
adequação
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Categorias relacionadas
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2