Key Documents
1.44242
Millipore
Tiras de ágar Hycon® YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Tiras de ágar Hycon prontas para uso, Tiras de ágar rosa de bengala
About This Item
Código UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
linha de produto
RCS®
forma
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
embalagem
single packed of 50 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
As tiras de ágar YM são meios de cultura prontos para uso para avaliação de leveduras e bolores transportados pelo ar com amostradores de ar RCS®. Cada tira de ágar individual é soldada em uma aba relacrável e 100% controlada visualmente, garantindo máxima segurança em ambientes críticos. O ágar rosa de bengala com cloranfenicol é envasado em um filme de suporte flexível. O ágar rosa de bengala com cloranfenicol é um meio seletivo para contagem de leveduras e bolores. Cloranfenicol, estreptomicina e rosa de bengala estão incluídos como agentes seletivos para inibir o crescimento bacteriano. A rosa de bengala também restringe o tamanho e a altura das colônias de bolores de crescimento rápido, o que facilita a detecção de fungos de crescimento lento.
Aplicação
As tiras de ágar são usadas para monitorar o ar ambiente e gases comprimidos com os amostradores de ar RCS®.
Informações legais
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Make sure that your active microbial air sampling solutions generate precise, reliable and reproducible results. Our easy-to-use monitoring systems fully comply with international standards and regulations.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.