Documentos Principais
1.44243
Millipore
Tiras de ágar Hycon® SDX
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Tiras de ágar Hycon prontas para uso, tiras de ágar SDX, SDA
About This Item
Código UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
linha de produto
RCS®
forma
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
composição
Chloramphenicol
Chlortetracycline
embalagem
single packed of 50 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
As tiras de ágar SDX são meios de cultura prontos para uso para avaliação de leveduras e bolores transportados pelo ar com amostradores de ar RCS®. Cada tira de ágar individual é soldada em uma aba relacrável e 100% controlada visualmente, garantindo máxima segurança em ambientes críticos. O ágar dextrose Sabouraud enche em um filme de apoio flexível. O ágar dextrose Sabouraud (SDX, SDA) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de leveduras e bolores. A dextrose favorece o crescimento dos fungos. O meio é suplementado com cloranfenicol e clorotetraciclina para inibir o crescimento da flora bacteriana associada.
Aplicação
As tiras de ágar são usadas para monitorar o ar ambiente e gases comprimidos com os amostradores de ar RCS®.
Informações legais
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Make sure that your active microbial air sampling solutions generate precise, reliable and reproducible results. Our easy-to-use monitoring systems fully comply with international standards and regulations.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.