1.44244
Tiras de ágar Hycon prontas para uso
Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Hycon Ready-to-use Agar Strips, SDX, SDA, Agar Strips
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
composição
Irradiable antibiotics
embalagem
double packed of 40 strips
fabricante/nome comercial
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.