1.46394
Ágar Sabouraud Dextrose
Chloramphenicol, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL , filling volume, closure type, blue screw cap and 3 loci, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
SDA with Chloramphenicol, SDA with Cm, Sabouraud Dextrose Agar with neutralizer
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Nível de qualidade
descrição
For determination of the total count of yeasts and molds
esterilidade
sterile
Formulário
gelatinous solid
prazo de validade
9 mo.
Características
closure type blue screw cap and 3 loci
ready-to-use
composição
Chloramphenicol
embalagem
box of 6 bottles
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
250 mL
bottle filling volume
200 mL , filling volume
capacidade
250 mL
pH
5.6
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
- The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light, and properly sealed at +2 °C to +25 °C.
- The testing procedures described on the CoA can be started up to the expiry date printed on the label.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2