Documentos Principais
70139
Millipore
Ágar batata-dextrose
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
PDA, Ágar de glucose de batata, Ágar batata-glicose
About This Item
Código UNSPSC:
41171605
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
dextrose, 20 g/L
potato extract, 4 g/L
embalagem
pkg of 100 g
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
light yellow
pH final
5.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Descrição geral
O ágar batata dextrose é recomendado para o isolamento e a enumeração de leveduras e bolores em laticínios e produtos alimentícios. O extrato de batata serve como fonte de carbono, nitrogênio, minerais, vitaminas e outros nutrientes essenciais para o crescimento. A dextrose atua como uma fonte de carboidratos. O ágar é o agente solidificante. A flora bacteriana associada é suprimida pelo baixo pH de 3,5. O crescimento de leveduras e fungos é promovido nesse meio, e os fungos desenvolvem uma morfologia típica. A adição de Rosa Bengala suprime ainda mais o crescimento de bactérias e restringe o tamanho e a propagação de colônias de fungos.
Aplicação
O ágar batata dextrose é usado para o isolamento e a enumeração de leveduras e bolores em laticínios e produtos alimentícios. O meio também é usado para estimular a esporulação, manter culturas de estoque de determinados dermatófitos e como um meio diferencial para determinadas variedades de dermatófitos com base na produção de pigmentos.
Características e benefícios
O NutriSelect® Plus é um meio de cultura em pó que oferece
  • Controle de qualidade com teste de promoção de crescimento de acordo com os padrões do setor
  • Garantia de qualidade de acordo com a norma ISO 9001
  • Meios em pó econômicos
Nota de preparo
Suspenda 39 g em 1 litro de água destilada. Deixe ferver para dissolver completamente. Esterilize em autoclave a 121 °C por 15 minutos. Para suprimir o crescimento bacteriano, 1 ml de ácido láctico 10% pode ser adicionado para reduzir o pH para 3,5. Misture bem antes de despejar.
Outras notas
Estudos sobre a contaminação de iogurte por levedura; Para manter a cultura estoque de Rhodotorula glutinis para a produção de lipase extracelular; Identificação de Aspergillus niger de tecido de cebola infectado
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult ® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
R.E. Beever et al.
Journal of General Microbiology, 60, 273-273 (1970)
M. Dublin Green et al.
Journal of Food Protection, 50, 193-193 (1987)
A. Behere et al.
Enzyme and Microbial Technology, 15, 158-158 (1993)
D. Papaparaskevas et al.
Biotechnology Letters, 14, 397-397 (1992)
Julia Schumacher et al.
Eukaryotic cell, 7(4), 584-601 (2008-02-12)
Recently, we showed that the alpha subunit BCG1 of a heterotrimeric G protein is an upstream activator of the Ca(2+)/calmodulin-dependent phosphatase calcineurin in the gray mold fungus Botrytis cinerea. To identify the transcription factor acting downstream of BCG1 and calcineurin
Artigos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.