Documentos Principais
46944
Sigma-Aldrich
Isotiocianato de fluoresceína–dextrana
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Sinônimo(s):
FITC–Dextrana 4, FITC–Dextrana
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.32
peso molecular
average mol wt 4,000
composição
(FITC:Glucose = 1:250)
Extensão da rotulagem
~0.004 mol/mol FITC glucose
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
A FITC-dextrana é frequentemente usada para pesquisa em microcirculação e permeabilidade celular por microfluorimetria. A FITC-dextrana foi usada para estudar a porosidade da parede celular vegetal e a permeabilidade capilar. Demonstrou-se que as proteínas plasmáticas não se ligam à FITC-dextrana.
A FITC-dextrana é usada em pesquisa cardiovascular, de microcirculação, perfusão, permeabilidade em monocamada celular e da membrana celular como um composto traçador de fluxo fluorescente que auxilia na medição de processos como fluxo sanguíneo, danos à membrana, drenagem vascular e eliminação renal
A fluoresceína isotiocianato–dextrana (FITC-Dextrana 4) é usada como sonda fluorescente para estudar a permeabilidade celular. A FITC-dextrana 4 é usada para estudar a permeabilidade de células epiteliais, como as células do intestino e renais, in vivo.
Dextrana marcada com isotiocianato de fluoresceína para possível uso em estudos de perfusão em animais.
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Development of a novel self-microemulsifying drug delivery system for reducing HIV protease inhibitor-induced intestinal epithelial barrier dysfunction.
Lei B, Zha W, Wang Y, Wen C, et al.
Molecular Pharmacology, 7, 844-853 (2010)
Rebekah E Dumm et al.
Nature communications, 10(1), 779-779 (2019-02-17)
Influenza B virus (IBV) is an acute, respiratory RNA virus that has been assumed to induce the eventual death of all infected cells. We and others have shown however, that infection with apparently cytopathic viruses does not necessarily lead to
Adam J Moeser et al.
Research in veterinary science, 93(2), 975-982 (2012-01-31)
The objective of this study was to investigate intestinal function and morphology associated with peri-weaning failure to thrive syndrome (PFTS) in swine. Jejunum and distal ileum from control and pigs exhibiting PFTS was harvested at weaning, 4 and 11 days
Jhen-Wei Ruan et al.
Nature microbiology, 2, 16220-16220 (2016-11-29)
The gut microbiota plays profound roles in host metabolism and the inflammatory response associated with the development of obesity. Dusp6-deficient mice have been shown to be resistant to diet-induced obesity, but the mechanism behind this remains unclear. 16S ribosomal RNA
Akira Ikari et al.
Journal of cellular physiology, 226(6), 1471-1478 (2010-08-19)
Migration of renal epithelial cells increases after renal tubular damage, but its mechanism has not been clarified in detail. Hyperosmotic stress increased a cellular injury concomitant with a decrease in mRNA and protein expression of claudin-2 in renal tubular epithelial