FD10S
Isotiocianato de fluoresceína–dextrana
average mol wt 10,000
Sinônimo(s):
FITC–Dextrana
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sugar beets root
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma
powder
peso molecular
average mol wt 10,000
Extensão da rotulagem
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
cor
yellow to yellow-orange
solubilidade
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.