T1037
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 4,400
Sinônimo(s):
TRITC-Dextran
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average mol wt 4,400
Extensão da rotulagem
~1 TRITC per 100 glucose residues
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- Preconcentration and Separation of Mixed-Species Samples Near a Nano-Junction in a Convergent Microchannel.: This article explores the separation of mixed-species samples using a nano-junction, employing TRITC-Dextran to track macromolecular movement within microchannels (Chiu et al., 2015).
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties