42874
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
TRITC-Dextran 40, TRITC-Dextran
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 40,000
Extensão da rotulagem
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescência
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
aplicação(ões)
cell analysis
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties