Documentos Principais
1.05438
Millipore
Ágar Sabouraud Dextrose
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
Sinônimo(s):
meio de cultura para fungos segundo SABOURAUD, Ágar de dextrose a 4% de SABOURAUD
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP 5.6
JP 4.05
USP 29
Nível de qualidade
Formulário
granular
composição
Dextrose, 4%
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
embalagem
pack of 500 g and 5 kg
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (25 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
65 g/L
densidade volumétrica
680 kg/m3
aplicação(ões)
bioburden testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O ágar dextrose Sabouraud 4% é um meio de cultura desidratado, granulado e complexo para cultivo e isolamento de leveduras e bolores. Ele também funciona como teste de ausência de Candida albicans. A alta concentração de dextrose e o pH baixo promovem o crescimento, a formação de esporos (conídios e esporângios) e a formação de pigmentos de leveduras e bolores. Além disso, ele inibe o crescimento de bactérias.
Aplicação
O ágar dextrose Sabouraud 4% foi projetado para determinação da contagem total de leveduras e bolores em produtos não estéreis.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): marrom-amarelado
valor de pH (25 °C): 5,4-5,8
Composição típica (g/litro): Peptona de caseína 5,0; Peptona de carne 5,0; D(+)glicose 40,0; Ágar-ágar 15,0.
Crescimento (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): razoável a muito bom
Crescimento (Trichophyton rubrum ATCC 28188): razoável a bom
Crescimento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): razoável a bom
Crescimento (Microsporum gallinae ATCC 12108): razoável a muito bom
Crescimento (Microsporum canis ATCC 36299): bom a muito bom
Crescimento (Geotrichum candidum DSM 1240): bom a muito bom
Crescimento (Penicillium commune ATCC 10428): bom a muito bom
Incubação: 7 dias; 28°C
Teste de promoção do crescimento de acordo com o método harmonizado da EP, da USP e da JP.
Inóculo no meio de referência (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10-100
Contagem de colônias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Contagem de colônias (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Recuperação no meio de teste (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
Incubação: C. albicans e A. brasiliensis até 5 dias a 20-25 °C.
As informações acima são atuais no momento da publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio (exceto para clientes com contrato de controle de alterações com a nossa empresa). As informações/formato podem ser alteradas em qualquer momento e de qualquer maneira, se questões internas da empresa ou regulamentos padrões assim o determinarem.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.