Documentos Principais
1.10275
Millipore
Ágar GranuCult® de VRBD (dextrose de bile vermelho violeta)
acc. EP, USP, JP and ISO 21528, For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae
Sinônimo(s):
Ágar VRBG. Ágar glicose de bile vermelho violeta. Ágar dextrose de bile vermelho-neutro violeta-cristal, ágar VRBD (ágar dextrose de bile vermelho-neutro violeta-cristal) segundo MOSSEL
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
39.5 g/L
densidade volumétrica
720 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
enterobacteriaceae
Descrição geral
O ágar dextrose de bile vermelho-violeta é um meio granulado e seletivo, recomendado para detecção e contagem de Enterobacteriaceae, especialmente as bactérias gram negativas tolerantes à bile de produtos não estéreis e preparados farmacêuticos. Os grânulos garantem uma dissolução rápida e uniforme em água, impedem a formação de grumos no meio e a inalação de pó suspenso no ar. O produto da digestão pancreática de gelatina e extrato de levedura fornece compostos nitrogenados e outros nutrientes essenciais para o metabolismo bacteriano. Esse meio é seletivo devido à presença dos inibidores, sais biliares e violeta cristal. O violeta cristal inibe organismos gram positivos. O indicador vermelho neutro ajuda a detectar fermentação da dextrose. Cepas fermentadoras de dextrose produzem colônias vermelhas com halos rosas-vermelhos na presença de vermelho neutro. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico no meio.
Aplicação
O ágar dextrose de bile vermelho-violeta é recomendado para detecção e contagem de Enterobacteriaceae de produtos farmacêuticos.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocolos
Revised EN ISO 21528:2017 for detection and enumeration of Enterobacteriaceae in the food chain.