1.05463
Ágar para contagem em placa
GranuCult® prime, ISO 4833, IFU, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Sinônimo(s):
Ágar de métodos padrão, Ágar para contagem de microrganismos aeróbios em placa
About This Item
Produtos recomendados
Agency
FDA-BAM
IFU
ISO 17410
ISO 4833
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pack of 5 kg
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
22.5 g/L
densidade volumétrica
560 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
aerobic bacteria (total)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3