1.00718
BOD Standard
EN 5815-1 (analogous), 198 ± 40 mg/L BOD5, pkg of 10 × 1 L, standard solution Spectroquant®
Sinônimo(s):
Biochemical oxygen demand standard solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EN 5815-1 (analogous)
Nível de qualidade
linha de produto
Spectroquant®
embalagem
pkg of 10 × 1 L
concentração
198 ±40 mg/L (BOD5)
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This standard solution is then analyzed using the Spectroquant® BOD Cell Test to check the procedure for the BOD measurement. The quantity of lyophilisate contained in each bottle of BOD Standard is sufficient to prepare 1 l of standard solution with 198 ± 40 mg/l BOD5 or 206 ± 40 mg/l BOD7.
These Spectroquant® standards perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Aplicação
Características e benefícios
- The standard is analogous to EN 5815-1
- Accompanied with a certificate of analysis (COA)
- Reliable and reproducible results
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2