Documentos Principais
BOD2000
Supelco
Padrão de calibração de BOD de 2000 mg/l
certified reference material
Sinônimo(s):
Padrão de referência da demanda bioquímica de oxigênio
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
suitable for SM 5210
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC BOD2000-500
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Aplicação
Este MRC destina-se à calibração e validação de instrumentos analíticos usados para medir a demanda biológica de oxigênio (DBO).
Características e benefícios
  • Verificado e qualificado em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Rastreável para o SI e padrões de ordem superior do NIST
  • Valor atribuído com base em uma determinação de pureza por balanço de massa e valor gravimetricamente preparado
  • Homogeneidade avaliada de acordo com o ISO Guide 35
  • Disponível em frasco de 500 ml de polietileno de alta densidade para garantir uma entrega segura
  • Acompanhado de um certificado de análise (CoA) com informações sobre a data de validade para uma auditoria eficaz
  • Preparado usando água deionizada como solvente
Outras notas
Os valores dos analitos variam entre lotes. Alguns lotes podem não conter todos os analitos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)