Documentos Principais
ICS023
Supelco
Sulfide IC Standard
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC ICS-023-100
concentração
1000 μg/mL
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
Concentration of this product is 1000 µg/mL. The solvent is 1%NaOH in water.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)